Läs mer
2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydrat (Quercetindihydrat), Mikromol™
Produktkod. 18034000
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18034000 100 mg
1 options
Produktkod. 18034000 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0109.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydrat (quercetindihydrat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quercetin dihydrate
CAS 6151-25-3
Analyt- eller komponentnamn Quercetin dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H10 O7 . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Rutoside Trihydrate Imp. C (EP), Rutoside Imp. C (EP), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate, Rutoside Trihydrate Imp. C (EP) as Dihydrate, Quercetin Dihydrate, Rutoside Trihydrate Impurity C as Dihydrate, Rutoside Impurity C as Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
LEDER O.O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 338.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 338,0638 g/mol