Läs mer
2-(3,4-Dihydroxyphenyl-d3)ethylamine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dopamine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 53587-30-7 |
| Molekylformel | C8 D3 H8 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-d3)ethylamine HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i1D,2 D,5 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]c1c([2 H])c(CCN)c([2 H])c(O)c1O |
| IUPAC-namn | 4-(2-aminoethyl)-3,5,6-trideuteriobenzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.66 |
| Formel vikt | 192.0745 g/mol |
| Visa mer |