Läs mer
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1-13C-amine-15N HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dopamine-13 C,15 N (2-amino-15 N-ethyl-2-13 C) Hydrochloride |
| CAS | 369656-74-6 |
| Molekylformel | 13 C C7 H11 15 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-[2-(amino-15 N)ethyl-2-13 C]-, hydrochloride (9 CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1-13 c-amine-15 n hydrochloride, Dopamine-13 C,15 N hydrochloride, Dopamine-13 C,15 N (2-amino-15 N-ethyl-2-13 C) hydrochloride, 4-(2-Amino-15 N-ethyl-2-13 C)-1,2-benzenediol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1-13 C-amine-15 N HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i4+1,9+1; |
| LEDER | Cl.[15 NH2][13 CH2]Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-(15 N)azanyl(213 C)ethyl)benzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.6254 |
| Formel vikt | 191.056 g/mol |
| Visa mer |