missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3,4-Dimethoxy-d6-phenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine-D10 (aminoethyl-D4,dimethoxy-D6) Hydrochloride |
| CAS | 1398065-73-0 |
| Molekylformel | C10 D10 H5 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 3,4-Di(methoxy-d3)benzeneethan-α,α,β,β-d4-amine hydrochloride (1:1), α,α,β,β-Tetradeuterio-3,4-bis(trideuteriomethoxy)phenylethylamine hydrochloride, 3,4-Di-O-methyldopamine-d10 hydrochloride, 3,4-Di(methoxy-d3)-β-phenylethylamine-α,α,β,β-d4 hydrochloride, Homoveratrylamine-d10 hydrochloride, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine-D10 (aminoethyl-D4,dimethoxy-D6) hydrochloride, 2-(3,4-Dimethoxy-d6-phenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15NO2.ClH/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2;/h3-4,7 H,5-6,11H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,5D2,6D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1OC([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 2-[3,4-bis(trideuteriomethoxy)phenyl]-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.7542 |
| Formel vikt | 227.1497 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?