missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine, Mikromol™
Beskrivning
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxyphenethylamine (2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine) |
| CAS | 120-20-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dimethoxyphenethylamine (2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dopamine Hydrochloride Imp. C (EP), Dopamine Imp. C (EP), beta-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, 3,4-Di-O-methyldopamine, 3,4-Dimethoxy-beta-phenylethylamine, 3,4-Dimethoxybenzeneethanamine, 3,4-Dimethoxyphenethylamine, DIMPEA, DMPE, DMPEA, Dopamine dimethyl ether, Homoveratrylamine, NSC 16948, NSC 26152, NSC 6328, O,O-Dimethyldopamine, Dopamine Related Compound C, Dopamine Hydrochloride Impurity C, Dopamine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CCN)cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?