Läs mer
2-(3,4-dimetoxifenyl)etanol, 98 %
Produktkod. 11451530
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451530 50 g 50g
11441530 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451530 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26941.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 7417-21-2 | C10H14O3 | 182,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7417-21-2
Molekylformel C10H14O3
Molekylvikt (g/mol) 182.22
MDL-nummer MFCD00002894
InChI-nyckel SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
LEDER COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Smältpunkt 45 °C till 49 °C
Kokpunkt 172 °C till 174 °C (17 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)etan-1-ol
Formel vikt 182.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.