Läs mer
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methyl-d3-ethylamine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| CAS | 152561-88-1 |
| Molekylformel | C11 2H3 H14 N O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H17NO2/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3/h4-5,8,12 H,6-7H2,1-3H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])NCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.277 |
| Formel vikt | 198.145 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |