missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30051001
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051001 25 mg
30051573 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051001 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0022.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride
CAS 13078-76-7
Analyt- eller komponentnamn 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H17 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. B (EP), Verapamil Imp. B (EP), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Verapamil Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC-namn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 231.72
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231.1026 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.