missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 13078-76-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. B (EP), Verapamil Imp. B (EP), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Verapamil Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?