missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-7,13H,1-3H3 |
| Formel vikt | 202.1106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?