Läs mer
2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanenitrile |
| CAS | 139093-77-9 |
| Molekylformel | C17H15NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | alpha-Methyl-3-(4-methylbenzoyl)-benzeneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO/c1-12-6-8-14(9-7-12)17(19)16-5-3-4-15(10-16)13(2)11-18/h3-10,13H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[3-(4-methylbenzoyl)phenyl]propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vikt | 249.1154 |