missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4-Tri-O-acetyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester Trichloroacetimidate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic acid methyl ester trichloroacetimidate |
| CAS | 92420-89-8 |
| Molekylformel | C15 H18 Cl3 N O10 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3,4-Tri-O-Acetyl-α-D-Glucuronide Methyl Ester Trichloroacetimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Cl3NO10/c1-5(20)25-8-9(26-6(2)21)11(27-7(3)22)13(28-10(8)12(23)24-4)29-14(19)15(16,17)18/h8-11,13,19H,1-4H3/t8-,9-,10-,11+,13+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@H](OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.66 |
| Formel vikt | 476.9996 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?