Läs mer
2,3,4-Tri-O-acetyl-Alfa-D-glukuronsyra metylester O-4-[[4-(fenylmetoxi)fenyl]metyl]-fenol, TRC,
Produktkod. 30457023
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457023 50 mg
30452276 100 mg
30454420 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76521050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Analyt- eller komponentnamn 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C33H34O11
Synonym (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(4-(Benzyloxy)benzyl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate
InChI formel InChI=1S/C33H34O11/c1-20(34)40-28-29(41-21(2)35)31(42-22(3)36)33(44-30(28)32(37)38-4)43-27-16-12-24(13-17-27)18-23-10-14-26(15-11-23)39-19-25-8-6-5-7-9-25/h5-17,28-31,33H,18-19H2,1-4H3/t28-,29-,30-,31+,33+/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(OC)[C@H]1O[C@@H](OC(C=C2)=CC=C2CC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 606.62
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 606.21
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.