Learn More
2,3,4-Tri-O-acetyl-Alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-[[4-(Phenylmethoxy)phenyl]methyl]-phenol, TRC
Product Code. 30457023
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30457023 50 mg 50mg
30452276 100 mg 100mg
30454420 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76521050MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Analyte or Component Names 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C33H34O11
Synonym (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(4-(Benzyloxy)benzyl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate
InChI Formula InChI=1S/C33H34O11/c1-20(34)40-28-29(41-21(2)35)31(42-22(3)36)33(44-30(28)32(37)38-4)43-27-16-12-24(13-17-27)18-23-10-14-26(15-11-23)39-19-25-8-6-5-7-9-25/h5-17,28-31,33H,18-19H2,1-4H3/t28-,29-,30-,31+,33+/m0/s1
Solution Type Neat
SMILES O=C(OC)[C@H]1O[C@@H](OC(C=C2)=CC=C2CC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 606.62
Quantity 50 mg
Formula Weight 606.21
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.