Läs mer
2,3,4-Tri-O-acetyl-D-glucuronic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Tri-O-acetyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 72692-06-9 |
| Molekylformel | C13 H18 O10 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3,4-Tri-O-Acetyl-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O10/c1-5(14)20-8-9(21-6(2)15)11(22-7(3)16)13(18)23-10(8)12(17)19-4/h8-11,13,18H,1-4H3/t8-,9-,10-,11+,13-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@H](O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-hydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.28 |
| Formel vikt | 334.09 |