Läs mer
2,3,4-Tri-O-benzoyl-5-hydroxy-D-glucuronic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Tri-O-benzoyl-5-hydroxy-a-D-glucuronic Acid Methyl Est |
| CAS | 50767-71-0 |
| Molekylformel | C28 H24 O10 |
| Kvantitet | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24O10/c1-34-27(32)22-20(35-24(29)17-11-5-2-6-12-17)21(36-25(30)18-13-7-3-8-14-18)23(28(33)38-22)37-26(31)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-23,28,33H,1H3/t20-,21-,22-,23+,28-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-hydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 520.48 |
| Formel vikt | 520.1369 |