Läs mer
2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinopyranose, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11319885
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319885 1 g 1g
11329885 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19870.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18039-26-4
Molekylformel C26H28O5
Molekylvikt (g/mol) 420.505
MDL-nummer MFCD05664045
InChI-nyckel HTSKDJMXBBFKKG-FXSWLTOZSA-N
Synonym 2,3,4-tri-o-benzyl-beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris phenylmethoxy oxan-2-ol, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-d-arabinopyranose, arabinopyranose,2,3,4-tri-o-benzyl-,b-d-8ci
PubChem CID 7578140
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxan-2-ol
LEDER C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinopyranose
Smältpunkt 73°C to 75°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 5303314
Optisk rotation −70° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 420.51
Procent renhet ≥97%