Läs mer
2,3,4-Tri-O-trimethylsilyllincomycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Tri-O-trimethylsilyllincomycin |
| CAS | 25420-97-7 |
| Molekylformel | C27H58N2O6SSi3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl 6,8-Dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-2,3,4-tris-O-(trimethylsilyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C27H58N2O6SSi3/c1-14-15-19-16-20(29(3)17-19)26(31)28-21(18(2)30)22-23(33-37(5,6)7)24(34-38(8,9)10)25(27(32-22)36-4)35-39(11,12)13/h18-25,27,30H,14-17H2,1-13H3,(H,28,31)/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,27-/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]2O[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-methylsulfanyl-3,4,5-tris(trimethylsilyloxy)oxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 623.08 |
| Formel vikt | 622.3323 |