Läs mer
2,3,4-Tribromophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Tribromophenol |
| CAS | 138507-65-0 |
| Molekylformel | C6H3Br3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phenol','2,3,4-tribromo-, 2,3,4-Tribromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H |
| LEDER | Oc1ccc(Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC-namn | 2,3,4-tribromophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.8 |
| Formel vikt | 327.7734 |