Läs mer
2,3,4-Tribromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306726 1 g 1g
11316726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03946.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3141-25-1
Molekylformel C4HBr3S
Molekylvikt (g/mol) 320.82
MDL-nummer MFCD00041210
InChI-nyckel ZDXQFDMBZUQHOM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76593
IUPAC-namn 2,3,4-tribromothiophene
LEDER BrC1=C(Br)C(Br)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Tribromothiophene
Smältpunkt 43°C to 45°C
Kokpunkt 150°C to 152°C (20 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 111770
Synonym tribromothiophene, thiophene, 2,3,4-tribromo, pubchem7738, acmc-1bnbq, 3,4,5-tribromothiophene, thiophene,2,3,4-tribromo, buttpark 29\09-41
Formel vikt 320.84
Procent renhet 97%