Läs mer
2',3',4'-Trichloroacetophenone, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11424864
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11424864
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13790.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13608-87-2
Molekylformel C8H5Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 223.477
MDL-nummer MFCD00000542
InChI-nyckel BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
PubChem CID 26132
IUPAC-namn 1-(2,3,4-trichlorophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3',4'-Trichloroacetophenone
Smältpunkt 60°C to 64°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1948674
Formel vikt 223.49
Procent renhet 95%