Läs mer
2',3',4'-Trichloroacetophenone, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11444864
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444864 100 g 100g
11424864 5 g 5g
11434864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444864 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13790.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13608-87-2
Molekylformel C8H5Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 223.477
MDL-nummer MFCD00000542
InChI-nyckel BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
PubChem CID 26132
IUPAC-namn 1-(2,3,4-trichlorophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3',4'-Trichloroacetophenone
Smältpunkt 60°C to 64°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1948674
Formel vikt 223.49
Procent renhet 95%