Läs mer
2,3',4'-Trikloratoffenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3',4'-Trichloroacetophenone |
| CAS | 42981-08-8 |
| Molekylformel | C8H5OCl3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-3',4'-dichloroacetophenone3,4-Dichlorophenacyl Chloride, NSC 243689’ |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2 |
| LEDER | ClCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-kloro-1-(3,4-diklorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.48 |
| Formel vikt | 221.9406 |