Läs mer
2,3',4'-Trikloratoffenon, TRC
Produktkod. 30345101
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30345101 500 mg
30339492 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30345101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB585903500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3',4'-Trichloroacetophenone
CAS 42981-08-8
Molekylformel C8H5OCl3
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-3',4'-dichloroacetophenone3,4-Dichlorophenacyl Chloride, NSC 243689’
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
LEDER ClCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 2-kloro-1-(3,4-diklorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 223.48
Formel vikt 221.9406