Läs mer
2,3,4-Trichloroaniline, TRC
Product Code. 30455908
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
Product Code. Kvantitet
30455908 10 g
1 options
Product Code. 30455908 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT77402510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trichloroaniline
CAS 634-67-3
Molekylformel C6 H4 Cl3 N
Kvantitet 10 g
Synonym Benzenamine','2,3,4-trichloro- (9CI','ACI), 2,3,4-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,3,4-trichloro- (6CI','8CI), 1-Amino-2,3,4-trichlorobenzene, 2,3,4-Trichloroaniline, NSC 89297
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
LEDER Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3,4-trichloroaniline
Molekylvikt (g/mol) 196.46
Formel vikt 194.9409