missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,4-Trichloroaniline, TRC

Produktkod. 30456839
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456839 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77402525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trichloroaniline
CAS 634-67-3
Molekylformel C6 H4 Cl3 N
Kvantitet 25 g
Synonym Benzenamine','2,3,4-trichloro- (9CI','ACI), 2,3,4-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,3,4-trichloro- (6CI','8CI), 1-Amino-2,3,4-trichlorobenzene, 2,3,4-Trichloroaniline, NSC 89297
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
LEDER Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3,4-trichloroaniline
Molekylvikt (g/mol) 196.46
Formel vikt 194.9409
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.