Läs mer
2,3,4-triklorenbensensulfonylklorid, 95 %
Produktkod. 11432568
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432568 5 g 5g
11422568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15865.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 34732-09-7 | C6H2Cl4O2S | 279,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34732-09-7
Molekylformel C6H2Cl4O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.94
MDL-nummer MFCD00024871
InChI-nyckel JDAJYNHGBUXIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro benzene sulfonyl chloride, unii-9qi6w9z13v, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro, 2,3,4-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5173, acmc-1agqg, 2,3,4-trichlorobenzenesulphonyl chloride, jdajynhgbuxiks-uhfffaoysa, chloro 2,3,4-trichlorophenyl sulfone
PubChem CID 36904
IUPAC-namn 2,3,4-triklorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 61 °C till 65 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2649436
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 279.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.