Läs mer
2,3,4-Trichloronitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 17700-09-3 |
| Molekylformel | C6 H2 Cl3 N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene, 2,3,4-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,3,4-Trichloronitrobenzene, NSC 91490 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3-trichloro-4-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.44 |
| Formel vikt | 224.9151 |