Läs mer
2,3,4-Trichlorophenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Trichlorophenylboronic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BCl3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H |
| Formel vikt | 223.937 |