missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 38233-47-5 |
| Molekylformel | C8H5F3O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O3/c1-14-4-2-3(8(12)13)5(9)7(11)6(4)10/h2H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1cc(C(=O)O)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,4-trifluoro-5-methoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.12 |
| Formel vikt | 206.0191 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?