Läs mer
2,3,4-trifluorbensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498817
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11498817 1 g 1g
11408827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11498817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19955.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161793-17-5
Molekylformel C7H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 160.095
MDL-nummer MFCD00061230
InChI-nyckel UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
PubChem CID 519226
IUPAC-namn 2,3,4-trifluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Densitet 1.404
Kokpunkt 77°C to 79°C (20 mmHg)
Flampunkt 61°C (142°F)
Brytningsindex 1.4795
Kvantitet 1 g
Beilstein 7805818
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 160.1
Procent renhet 98%