Läs mer
2,3,4-trifluorbensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10243522
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10243522 1 g 1g
10732513 10 g 10g
11356965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10243522 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00605DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 175278-08-7
Molekylformel C6H2ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 230.59
MDL-nummer MFCD00102573
InChI-nyckel XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,3,4-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, acmc-20aoih, pubchem5177, 2,3,4-trifluorobenz, buttpark 44\07-12
PubChem CID 2776977
LEDER FC1=CC=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 3, 4-Trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Densitet 1.6400g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel F3C6H2SO2Cl
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2,3,4-trifluorbensensulfonylklorid
Formel vikt 230.59
Procent renhet 97%