Läs mer
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11388866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388866 5 g 5g
11378866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19508.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175278-08-7
Molekylformel C6H2ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 230.59
MDL-nummer MFCD00102573
InChI-nyckel XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,3,4-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, acmc-20aoih, pubchem5177, 2,3,4-trifluorobenz, buttpark 44\07-12
PubChem CID 2776977
LEDER FC1=CC=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.64
Kokpunkt 234°C to 236°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.5025
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn 2,3,4-trifluorbensensulfonylklorid
Formel vikt 230.59
Procent renhet 97%