missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride, TRC

Produktkod. 30452989
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7900751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride
CAS 157373-08-5
Molekylformel C7H2ClF3O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)3-1-2-4(9)6(11)5(3)10/h1-2H
LEDER Fc1ccc(C(=O)Cl)c(F)c1F
IUPAC-namn 2,3,4-trifluorobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 194.54
Formel vikt 193.9746
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.