Läs mer
2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride |
| CAS | 157373-08-5 |
| Molekylformel | C7H2ClF3O |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)3-1-2-4(9)6(11)5(3)10/h1-2H |
| LEDER | Fc1ccc(C(=O)Cl)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,4-trifluorobenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.54 |
| Formel vikt | 193.9746 |