missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride, TRC

Produktkod. 30452342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452342 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790075500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride
CAS 157373-08-5
Molekylformel C7H2ClF3O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)3-1-2-4(9)6(11)5(3)10/h1-2H
LEDER Fc1ccc(C(=O)Cl)c(F)c1F
IUPAC-namn 2,3,4-trifluorobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 194.54
Formel vikt 193.9746
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.