Läs mer
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 98%
Produktkod. 11496937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496937 5 g 5g
11406947 25 g 25g
11416947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14364.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 528-21-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 528-21-2
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.148
MDL-nummer MFCD00002193
InChI-nyckel XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallacetophenone, 1-2,3,4-trihydroxyphenyl ethanone, 2',3',4'-trihydroxyacetophenone, galloacetophenone, alizarin yellow c, alizarine yellow c, 2,3,4-trihydroxyacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trihydroxyphenyl, 4-acetylpyrogallol, acetophenone, 2',3',4'-trihydroxy
PubChem CID 10706
IUPAC-namn 1-(2,3,4-trihydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Smältpunkt 169°C to 172°C
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,4342
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.