Läs mer
2,3,4-Trihydroxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30449572
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30449572 1 g
1 options
Produktkod. 30449572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7949051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trihydroxyacetophenone
CAS 528-21-2
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-ethanone, 2',3',4'-Trihydroxy-acetophenone, Gallacetophenone, 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 4-Acetylpyrogallol, Alizarin Yellow C, Alizarine Yellow C, C.I. 57000, NSC 66553
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC-namn 1-(2,3,4-trihydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0423