Läs mer
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 2-Benzylhydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 2-Benzylhydrazone |
| CAS | 1798397-91-7 |
| Molekylformel | C14H14N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde Benzylhydrazone, 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 2-Methylphenylhydrazone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O3/c17-12-7-6-11(13(18)14(12)19)9-16-15-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15-16,18-19H,8H2/b11-9- |
| LEDER | OC1=C(O)\C(=C/NNCc2ccccc2)\C=CC1=O |
| IUPAC-namn | (4Z)-4-[(2-benzylhydrazinyl)methylidene]-2,3-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vikt | 258.1004 |