Läs mer
2,3,4-trihydroxybensaldehyd, TRC
Produktkod. 30455760
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30455760 5 g
1 options
Produktkod. 30455760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7950205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 2144-08-3
Molekylformel C7H6O4
Kvantitet 5 g
Synonym 3,4-Dihydroxysalicylaldehyde, NSC 22595
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H
LEDER Oc1ccc(C=O)c(O)c1O
IUPAC-namn 2,3,4-trihydroxybenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Formel vikt 154.0266