Läs mer
2,3,4-trihydroxybensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 2144-08-3 |
| Molekylformel | C7H6O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3,4-Dihydroxysalicylaldehyde, NSC 22595 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H |
| LEDER | Oc1ccc(C=O)c(O)c1O |
| IUPAC-namn | 2,3,4-trihydroxybenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.12 |
| Formel vikt | 154.0266 |