Läs mer
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid, 97%
Produktkod. 11474277
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474277 1 g 1g
11484277 5 g 5g
11494277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20371.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 610-02-6 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
2,3,4-trihydroxibensoesyra används som reagens vid katalytisk spektrofotometrisk bestämning av vanadin i naturliga vatten och havsvatten och används i läkemedel. Det är en intern standard för separation av fenolsyror med HPLC med fotodiod array-detektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3,4-trihydroxibensoesyra används som reagens vid katalytisk spektrofotometrisk bestämning av vanadin i naturliga vatten och havsvatten och används i läkemedel. Det är en intern standard för separation av fenolsyror med HPLC med fotodiod array-detektion.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-02-6
Molekylformel C7H6O5
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00002447
InChI-nyckel BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrogallolcarboxylic acid, pyrogallolcarboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzoate, unii-ad1id2jf5o, benzoic acid, trihydroxy, benzoic acid, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallol-4-carboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzene carboxylic acid, ad1id2jf5o, pyrogallolcarboxylate
PubChem CID 11874
IUPAC-namn 2,3,4-trihydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Smältpunkt ∼210°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2210807
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 170.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.