Läs mer
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11925101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11925101 5 g Glass bottle 5g
11337201 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442210050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-02-6
Molekylformel C7H6O5
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00002447
InChI-nyckel BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrogallolcarboxylic acid, pyrogallolcarboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzoate, unii-ad1id2jf5o, benzoic acid, trihydroxy, benzoic acid, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallol-4-carboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzene carboxylic acid, ad1id2jf5o, pyrogallolcarboxylate
PubChem CID 11874
IUPAC-namn 2,3,4-trihydroxybenzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 4-Trihydroxybenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 196°C to 201°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 170.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.