Läs mer
2,3,4-Trihydroxybenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30456764
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456764 500 mg
30454596 5 g
30451160 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT888018500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-02-6
Molekylformel C7H6O5
Molekylvikt (g/mol) 170.11
Synonym 4-Pyrogallolcarboxylic Acid, NSC 27436, 2,3,4-Trihydroxybenzenecarboxylic Acid
IUPAC-namn 2,3,4-trihydroxybenzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trihydroxybenzoic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Formel vikt 170.0215