Läs mer
[(2,3,4-Trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide-serine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(2,3,4-Trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide-serine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-3,6,14-17H,4,11H2,(H,13,18);1H |
| Formel vikt | 291.0622 |