missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzaldehyde |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-7-5-9(13-2)11(15-4)10(14-3)8(7)6-12/h5-6H,1-4H3 |
| Formel vikt | 210.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?