Läs mer
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, 98+%
Produktkod. 11403304
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403304 10 g 10g
11413304 50 g 50g
11423304 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403304 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10609.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2103-57-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2103-57-3
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.202
MDL-nummer MFCD00003310
InChI-nyckel UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, trimethoxy, 2,3,4 trimethoxybenzylaldehyde, pubchem8261, trimethoxy benzaldehyde, trimetazidine impurity c, acmc-1b07v, ksc201q5r
PubChem CID 75006
IUPAC-namn 2,3,4-trimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 38°C to 42°C
Kokpunkt 168°C to 170°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5547
Kvantitet 10 g
Beilstein 981091
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 196.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.