Läs mer
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, 99%
Produktkod. 10792391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10792391 10 g Glasflaska 10g
10295590 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166450100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2103-57-3 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2103-57-3
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.2
MDL-nummer MFCD00003310
InChI-nyckel UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, trimethoxy, 2,3,4 trimethoxybenzylaldehyde, pubchem8261, trimethoxy benzaldehyde, trimetazidine impurity c, acmc-1b07v, ksc201q5r
PubChem CID 75006
IUPAC-namn 2,3,4-trimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 4-Trimethoxybenzaldehyde
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38.0°C to 41.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 168.0°C to 170.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)3C6H2CHO
Brytningsindex 1.5547
Kvantitet 10 g
Beilstein 08, I, 684
Formel vikt 196.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.