Läs mer
(2,3,4-Trimetoxyfenyl) boronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid |
| CAS | 118062-05-8 |
| Molekylformel | C9H13BO5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic Acid, B-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3 |
| LEDER | OB(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1OC)O |
| IUPAC-namn | (2,3,4-trimetoxifenyl) boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.01 |
| Formel vikt | 212.09 |