Läs mer
(2,3,4-Trimetoxyfenyl) boronsyra, TRC
Produktkod. 30456404
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456404 10 g
1 options
Produktkod. 30456404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79622010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid
CAS 118062-05-8
Molekylformel C9H13BO5
Kvantitet 10 g
Synonym (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic Acid, B-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
LEDER OB(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1OC)O
IUPAC-namn (2,3,4-trimetoxifenyl) boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 212.01
Formel vikt 212.09